Documentos Principais
Z674826
Kern ABT analytical balances
weighing capacity 82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
entrada CA/CC
230 V
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern ABT 220-5DNM
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade de pesagem faixa de medição
82 or 220 g, resolution: 0.01 or 0.1 mg, linearity: ±0.1 or 0.2 mg
diâmetro da placa
80 mm
tamanho
217 mm × 356 mm × 338 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The KERN ABT series have single-cell advanced technology. Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material ensures stable temperature behaviour, 3-second stabilisation time and high corner load performance.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)