Z741347
Accuris™ Analytical Balance
weighing capacity 120 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3100-120-E
faixa de medição
resolution: 0.0001 g
capacidade de pesagem faixa de medição
120 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
90 mm (3.5 in.)
Descrição geral
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)