Z741360
Accuris™ Precision Balance
capacity 120 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific W3200-120-E
faixa de medição
resolution: 0.001 g
capacidade de pesagem faixa de medição
120 g
Parâmetros
0.001 g readability (1 mg)
capacidade
120 g
outside size
20.5 cm (8 in.) × 35 cm (13.75 in.) × 9 cm (3.5 in.)
diâmetro do tacho de pesagem
115 mm (4.5 in.)
Descrição geral
Six models are available in the Precision Balance range, covering a wide range of maximum capacity requirements. The smaller capacity models (120 g, 320 g, and 500 g) include a glass draft shield with 3 sliding doors for easy access the weighing chamber. The larger capacity models (1200 g, 3200 g, and 5000 g) feature a more traditional top-loading design and come with larger weigh pans.
Leveling feet on the front are easy to access, and a leveling bubble integrated into the control panel aids in the leveling process.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741360-1EA | 4061834674412 |