Documentos Principais
Z162930
Zipper-top poly bag
size 2 1/2 in. × 3 in.
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Materiais
clear low-density polyethylene
tamanho
2 1/2 in. × 3 in.
espessura
4 mil
Descrição geral
Zipper-top poly bag is see-through with a double-track zipper. It meets FDA and USDA specifications for food contact. The bags also have a helpful hang hole at the top.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4