WPB01488WA
Whirl-Pak® Homogenizer Blender Filter Bag
W × L 25.4 cm × 38 cm , 10" x 15"
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Características
filter 330 μm
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Nasco B01488WA
L × C
25.4 cm × 38 cm , 10" x 15"
aplicação(ões)
sample preparation
compatibilidade
for use with Whirl-pak® homogenizer
Categorias relacionadas
Descrição geral
Capacity is measured in fluid ounces when the bag is closed and tab is folded over three times. Volume and dimensions are approximate; bags should not be used at temperatures above 180° F, 82° C. Bags can be frozen to any temperature, even liquid nitrogen - careful handling required after freezing. All bags are sterilized after manufacturing.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Simplify Your Food Sample Preparation with our DiluCult™ Gravimetric Dilutors and Sample Homogenizer