WPB01547WA
Whirl-Pak® Filter Bag Without Tape/Wire
1627 mL capacity(55 oz), pack of 250 ea
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
B01547WA (Nasco)
L × C × espessura
19 cm × 30 cm × 0.102 mm
capacidade
1627 mL capacity(55 oz)
Descrição geral
Filter blender bag without tape and wire closure.
Informações legais
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)