Key Documents
Z183377
Foil/poly bag
size 2 in. × 4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 75 ea
tamanho
2 in. × 4 in.
espessura
5 mil
Descrição geral
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Zipper-top poly bag size 5 in. × 8 in.
Z162965
Zipper-top poly bag
Magnesium foil
Supelco
1.05812
Magnesium foil
BRAND® disposal bag PA
BR759710
BRAND® disposal bag
BRAND® disposal bag polypropylene
BR759705
BRAND® disposal bag
Whirl-Pak® Sample Bag 58 mL capacity(2 oz)
WPB01009WA
Whirl-Pak® Sample Bag