Documentos Principais
1.05812
Supelco
Magnesium foil
Sinônimo(s):
Magnesium foil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
Número do índice EC:
231-104-6
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0% (complexometric)
Formulário:
solid
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Nível de qualidade
Formulário
solid
Impurezas
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
p.e.
1107 °C/1013.25 hPa
pf
651 °C
densidade
1.75 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.05%
Pb: ≤0.01%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/Mg/q+2
chave InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Moisture Battery Formed by Direct Contact of Magnesium with Foamed Polyaniline.: This study explores the formation of a moisture battery through the direct contact of magnesium foil with foamed polyaniline, showcasing its potential in energy storage applications (Xie et al., 2016).
  • High performance magnesium anode in paper-based microfluidic battery, powering on-chip fluorescence assay.: Research demonstrated the high performance of a magnesium anode within a paper-based microfluidic battery, emphasizing its application in powering on-chip fluorescence assays (Koo et al., 2014).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5