Key Documents
1.01252
Millipore
Amido
soluble GR for analysis ISO
Sinônimo(s):
Amido, Amylum, amido de batata para determinação de diastase
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
232-686-4
NACRES:
NA.79
Agency
reag. ISO
Nível de qualidade
forma
solid
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
50 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Descrição geral
Carboidrato
O amido, de modo geral, é composto por dois tipos de moléculas: amilose e amilopectina. O amido e amidos modificados são excipientes importantes. Atuam como preenchedores/ligantes.
Nota de análise
Aspecto (cor): branco
Aspecto (descrição): pó fino
valor de pH (2%; água): 6,0-7,5
Sensibilidade: passa no teste
Matéria redutora (como maltose): máx. 0,7
Cinza sulfatada: máx. 0,4
Perda na secagem (105 °C, 2 h): máx. 10
Adequação como substrato enzimático (para amilases): passa no teste
Reagente Iso
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium thiosulfate anhydrous EMPLURA®
Supelco
1.06512
Sodium thiosulfate