Documentos Principais
1.01253
SAFC
Starch
soluble extra pure
Sinônimo(s):
Starch, Amylum, Potato starch for determination of diastase
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
232-686-4
Nível de qualidade
pH
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
solubilidade
50 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
chave InChI
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Starch soluble extra pure is suitable for use in pharmaceutical processes.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3