D0550
3,5-Dinitrosalicylic acid
used in colorimetric determination of reducing sugars
Sinônimo(s):
3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid, DNS
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC and titration)
Formulário
powder
pf
168-172 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
chave InChI
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?