Documentos
S2377
Sigma-Aldrich
Tartarato de sódio e potássio
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-tartárico, Sal de Rochelle, Sal de Seignette
About This Item
Fórmula linear:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
282.22
Beilstein:
6113568
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Agency
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
chave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
O tartarato de sódio e potássio tetra-hidratado é um cristal ferroelétrico com um alto efeito piezoelétrico e coeficiente de acoplamento eletromecânico.
Aplicação
O tartarato de sódio e potássio tetra-hidratado foi utilizado para preparar uma solução de ácido 3,5-dinitrosalicílico usada para determinação do açúcar redutor.
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
The effect of ultrasound in combination with thermal treatment on the germinated barley?s alpha-amylase activity.
Yaldagard M, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(3), 517-523 (2008)
Fundamentals of Piezoelectric Sensorics: Mechanical, Dielectric, and Thermodynamical Properties of Piezoelectric Materials, 11-11 (2010)
Organic nonvolatile memory devices based on ferroelectricity.
Naber RCG, et al.
Advanced Materials, 22(9), 933-945 (2010)
Pallavi Kumari et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-13)
A variety of methods to detect cellulase secretion by microorganisms has been developed over the years, none of which enables the real-time visualization of cellulase activity on a surface. This visualization is critical to study the interaction between soil-borne cellulase-secreting
Ghina Ali et al.
Biotechnology progress, 31(4), 883-889 (2015-04-29)
The immobilization of pullulanase from Klebsiella pneumoniae by grafting was investigated. Pullulanase was linked after activation of alginate via a covalent bond between the amine groups of the enzyme and the carboxylic acid groups of alginate. The immobilization yield was
Protocolos
Enzymatic Assay of β-AMYLASE (EC 3.2.1.2)