81028
Potassium sodium tartrate solution
BioUltra, 1.5 M in H2O
Sinônimo(s):
L-(+)-Tartaric acid potassium Sodium salt solution
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioUltra
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +22±1°, c = 1% in H2O
concentração
1.5 M in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1.5 M in H2O)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
1.5 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.025
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
chave InChI
LJCNRYVRMXRIQR-OLXYHTOASA-L
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)