Key Documents
1.09147
Supelco
Solução de tiossulfato de sódio
c(Na₂S₂O3 5 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Anticloro
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
product name
Solução de tiossulfato de sódio, c(Na2S2O3 5 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
9-10 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • A prevenção de paracloroanilina após o uso de tiossulfato de sódio como irrigador intermediário entre hipoclorito de sódio e clorexidina.: Este estudo avalia a neutralização do hipoclorito de sódio por tiossulfato de sódio para prevenir a formação de paracloroanilina quando combinado com clorexidina. Ele fornece informações sobre as concentrações ideais de tiossulfato de sódio para o uso seguro e eficaz em aplicações analíticas envolvendo esses produtos químicos (Endocrinology and Disorders, 2020).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final "4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Ligação
Substitui: SX0821; SX0821-3; SX0821-8
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 136 dicromato de potássio) através do padrão volumétrico de iodato de potássio (Art. N.º 1.02404), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.
Protocolos
Analytical Method: Analytical Quality Assurance, Standard for Sulfide
Preparation of a standard solution for Monochloramine.
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.