Key Documents
1.02408
Supelco
Tris Base
solid, reag. USP, reag. Ph. Eur., ISO 17025
Sinônimo(s):
2-amino-2-(hidroximetil)-1,3-propanodiol, THAM, Tris base, Trometamol
About This Item
Fórmula linear:
NH2C(CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
121.14
Beilstein:
741883
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
201-064-4
NACRES:
NA.24
product name
Tris(hidroximetil)-aminometano, volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0267 hPa ( 20 °C)
forma
solid
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
técnica(s)
titration: suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
faixa de pH útil
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
pf
167-172 °C (lit.)
solubilidade
678 g/L
densidade
1.35 g/cm3 at 23 °C
densidade volumétrica
840 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tris(hidroximetil)aminometano é um padrão volumétrico fabricado sob condições rigorosas e medido com a maior precisão possível. Sua fração de massa é determinada por titulação potenciométrica e qualificada em um laboratório credenciado pela DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
É usada como material de referência certificado (CRM) para a padronização de soluções volumétricas em titulações acidimétricas, de acordo com a USP e a Ph. Eur.
Características e benefícios
  • Disponível na forma sólida em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante toda a validade, até ser aberto.
  • Material de referência certificado conforme a norma ISO 17034
  • Material de alta pureza atribuível aos SRMs do NIST
  • Qualificado em um laboratório com certificação DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acordo com o capítulo de reagentes da USP e Ph. Eur.
  • Alta qualidade, proporcionando determinações precisas de títulos
  • Acompanha certificado de análise (CoA)
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra a quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Tromethamine pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR1347
Tromethamine
Sigma 7-9® ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
T1378
Sigma 7-9®
Zinc volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur
Supelco
1.02409
Zinc
Artigos
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results. High quality solutions verified by high quality standards are the base for a reliable determinations.
SmartChemicals enable wireless transfer of CoA data stored on an RFID tag on the consumable bottle to the titrator, reducing effort and chance for human error. Crucial data required for the application is transmitted safely, reliably and intelligently to the instrument.