Documentos Principais
1.09121
Supelco
Solução de permanganato de potássio
c(KMnO4) = 0.02 mol/L (0.1N), standardized with thiosulfate, reag. Ph Eur, ready-to-use for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução KMnO4
About This Item
Código UNSPSC:
12352312
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de permanganato de potássio, standardised against sodium thiosulfate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.02 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
8 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Determinação de melatonina por quimioluminescência e de alguns de seus derivados usando o sistema de permanganato de potássio e formaldeído.: Este artigo descreve um método quimioluminescente para determinar a melatonina e seus derivados usando um sistema de permanganato de potássio e formaldeído, destacando sua aplicação na pesquisa biomédica (Chen et al., 2003).
  • Visualização em escala de bancada dos processos de remediação de DNAPL em aquíferos heterogêneos análogos: inundações de surfactantes e oxidação in situ usando permanganato.: Este artigo explora o uso de permanganato de potássio na oxidação in situ para a remediação de líquidos por fases não aquosas densas (DNAPLs) em aquíferos heterogêneos, fornecendo informações sobre estratégias de limpeza ambiental (Conrad et al., 2002).
  • Testes pontuais rápidos para detectar a presença de adulterantes em amostras de urina submetidas a teste de drogas.: O estudo apresenta testes pontuais rápidos utilizando permanganato de potássio para a detecção de adulterantes em amostras de urina, enfatizando seu papel na garantia da integridade dos procedimentos de teste de drogas (Dasgupta et al., 2002).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,01990-0,02010 mol/l
Incerteza da medição ± 0,00006 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 8040 oxalato dissódico) através do padrão volumétrico de sulfato etileno diamônio de ferro (II) (Art. N.º 1.02402), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany