217654
Potassium manganate
Sinônimo(s):
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: manganese
concentração
≥51.2% (with KMnO4, titration)
pf
190 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
chave InChI
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?