Documentos Principais
1.05082
Supelco
Permanganato de potássio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Permanganato de potássio, Sal potássico de ácido permangânico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
KMnO4
Número CAS:
Peso molecular:
158.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352312
Número do índice EC:
231-760-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-100.5% (manganometric)
forma
solid
potência
750 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.2% In water insoluble matter
pH
7-9 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pf
>240 °C (decomposition)
densidade
2.70 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1300‑1600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
chave InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Determinação espectrofotométrica de produtos farmacêuticos: O permanganato de potássio é amplamente utilizado na determinação espectrofotométrica de compostos farmacêuticos. Por exemplo, tem sido empregado na derivatização oxidativa de betabloqueadores como atenolol e propranolol em meio alcalino, permitindo a quantificação sensível e precisa dessas drogas em formulações farmacêuticas. Este método fornece uma abordagem rápida e econômica para a análise farmacêutica (Vaikosen et al., Reviews in Analytical Chemistry, 2020).
  • Monitoramento ambiental: O permanganato de potássio é usado em estudos ambientais para oxidar e determinar poluentes em amostras de água e solo. É particularmente eficaz na oxidação de contaminantes orgânicos, facilitando sua detecção por meio de várias técnicas analíticas. A pesquisa demonstrou a aplicação de permanganato de potássio no monitoramento da degradação oxidativa do etanol em meios ácidos aquosos, destacando seu papel na análise ambiental (Shimpi, International Journal of Science and Research, 2023).
  • Conservação de alimento: O permanganato de potássio é incorporado aos materiais de embalagem para prolongar a vida útil de alimentos perecíveis por meio do sequestro de etileno, um agente de amadurecimento. Os desenvolvimentos recentes incluem a criação de filmes multicamada de polietileno de baixa densidade contendo permanganato de potássio e pedra-pomes, que preservam efetivamente a qualidade dos abacates durante o armazenamento. Esta aplicação é crucial para reduzir o desperdício de alimentos e manter a qualidade dos produtos frescos (Wang e Ajji, Food Chemistry, 2023).
Nota de análise
Teor (manganométrico): 99,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel em água: ≤ 0,2%
Cloreto (Cl): ≤ 0,02%
Cloreto, Clorato (como Cl): ≤ 0,005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,003%
Cu (cobre): ≤ 0,001%
Fe (ferro): ≤ 0,002%
Pb (chumbo): ≤ 0,002%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3