1.00191
NutriSelect® prime Bismuth Sulfite (BS) Agar
acc. to Wilson and Blair
Sinônimo(s):
BSA, WILSON BLAIR Agar, Wismuth sulfite agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ISO 6579-1
USP 31
Nível de qualidade
descrição
FDA-BAM
Formulário
powder
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.7±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Colonies of H2S positive Salmonella exhibit blackening due to the formation of iron sulfide. The media selectivity is enhanced by the presence of brilliant green and bismuth sulfite which inhibit the growth of gram-positive bacteria and coliforms in the sample.
Peptone, meat extract and glucose allow good growth. Disodium phosphate acts as a buffer to maintain pH and agar is the solidifying agent.
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3