Documentos Principais
1.00215
Millipore
Ágar entérico Hektoen GranuCult® prime
according to ISO 21567, FDA-BAM, according to ISO 6579, selective and differential for Salmonella spp., selective and differential for Shigella spp., suitable for microbiology
Sinônimo(s):
HEA, Ágar HE, Ágar entérico Hektoen
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Agency
FDA-BAM
according to ISO 21567
according to ISO 6579
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
protect from light (Keep dry and tightly closed)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
dark green
pH
7.5-7.9 (25 °C, 75 g/L in H2O)
solubilidade
75 g/L
aplicação(ões)
clinical
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
O ágar entérico GranuCult® prime Hektoen proporciona boa diferenciação colonial e inibe alguns coliformes e outras bactérias não fermentadoras de lactose, facilitando o isolamento e a diferenciação de Salmonella spp. e Shigella spp. de amostras como cadeia alimentar e outros materiais.As colônias positivas para lactose apresentam cor diferente das negativas para lactose devido à presença de dois indicadores de dissimilação de carboidratos: azul de bromotimol e fucsina ácida. Os dois carboidratos adicionais, sacarose e salicina, também causam a diferença de cor nas colônias. A cor preta nas colônias H2S positivas se deve ao tiossulfato como um composto reativo com um sal de ferro como um indicador.Esse meio de cultura é moderada a altamente seletivo. A mistura de sais biliares suprime o crescimento da maioria dos microrganismos que acompanham o produto. O efeito inibitório dos sais biliares no crescimento de Shigella spp é reduzido por quantidades relativamente grandes de peptona e carboidratos, o que permite um bom crescimento. O ágar é o agente solidificante.
Aplicação
O ágar entérico Hektoen GranuCult® prime é adequado para o isolamento e diferenciaçãode Salmonella e Shigella da cadeia alimentar e de outros materiais.
Características e benefícios
  • O GranuCult® oferece meios de cultura granulados de qualidade superior
  • Seguro e sustentável devido à redução dos riscos associados à inalação de poeira fina e substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade de lote para lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Grande número de cepas de teste que excedem todas as exigências regulatórias
  • A tecnologia de granulação permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Armazenamento e estabilidade
As placas autopreparadas podem ser armazenadas no escuro e protegidas contra evaporação:
  • conforme ISO 21567 a (5 ± 3 °C) por até 2 semanas
  • de acordo com FDA-BAM em (4 ± 2 °C) por até 30 dias
  • , de acordo com Corry et al., (2012) em (5 ± 3 °C) por até 3 semanas
Nota de análise
  • A Salmonella spp. produz colônias verdes a azuis-verdes transparentes, com ou sem centros pretos, ou podem apresentar coloração totalmente preta devido à produção de H2S.
  • A Shigella spp. produz colônias verdes, transparentes e úmidas.
  • Bactérias gram negativas que fermentam lactose, sacarose ou salicina podem ser inibidas ou produzem colônias coloridas de tons de vermelho a salmão, com ou sem zona de precipitação.
Outras notas
  • Não use meio esfumado ou descolorido.
  • O meio preparado é transparente a levemente opalescente e azul-esverdeado a azul-acinzentado.
  • Antes da inoculação, deixe o meio preparado se equilibrar à temperatura ambiente se for armazenado a uma temperatura mais baixa.
  • Não deve haver umidade visível nas placas antes do uso. Quando houver umidade, as placas deverão ser secas pelo tempo mínimo necessário para remover a umidade visível seguindo o procedimento descrito na norma EN ISO 11133.
Nota de rodapé
Oferecemos dois tipos de meio: o GranuCult® granulado de qualidade superior e o meio de cultura NutriSelect® em pó e mais econômico, dependendo de suas necessidades.
As designações básico, plus ou prime são adicionadas para indicar o nível de controle de qualidade, desde o controle de qualidade básico ao CQ padrão plus até o prime para uma conformidade regulatória completa.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3