86348
TCBS Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Vibrio Selective Agar, Thiosulfate Citrate Bile Sucrose Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 21872-1:2017
according to ISO 21872-2:2007
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 14 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
ferric citrate, 1 g/L
mixed peptone, 10 g/L
ox-bile, 5 g/L
sodium chloride, 10 g/L
sodium cholate, 3 g/L
sodium citrate, 10 g/L
sodium thiosulfate, 10 g/L
sucrose, 20 g/L
thymol blue, 0.04 g/L
yeast extract, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
8.6±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective and differential for Vibrio spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Vibrio Detection