92323
Vibrio ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15.0 g/L
chromogenic mixture, 5.5 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 25.0 g/L
sodium cholate, 1.0 g/L
sodium citrate, 6.0 g/L
sodium thiosulfate, 5.0 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
pH final
8.5±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
selective and differential for Vibrio spp.
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Vibrio Detection
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms