Documentos Principais
75734
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 8.1 solution
3 mg/mL in H2O
Sinônimo(s):
IEF-Marker fluorescent pI 8.1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105336
NACRES:
NA.26
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
3 mg/mL in H2O
fluorescência
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
filtered through a 0.45 μm membrane filter
Aplicação
suitable as IEF-Marker for HPCE and for IEF-gels
Reconstituição
For use in HPCE the marker should be diluted 1:100 in a suitable ampholyte solution (e.g. 2% ampholyte 3-10), UV-detection at 280 nm (20 °C). For use in IEF-gels the solution can be loaded directly onto the gel (max. 1μl per lane).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)