F6377
Fluorescein sodium salt
Powder
Sinônimo(s):
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fluorescein sodium salt, used as fluorescent tracer
Nível de qualidade
forma
powder
cor
orange to brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L)
pf
>300 °C
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
densidade
0.78 g/cm3 at 29.6 °C (85.3 °F at 699.7 hPa)
fluorescência
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?