46970
Fluorescein sodium salt
p.a.
Sinônimo(s):
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
Produtos recomendados
grau
p.a.
Nível de qualidade
Formulário
powder
fluorescência
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?