Documentos Principais
88596
Sigma-Aldrich
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Sinônimo(s):
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H14O7
Número CAS:
Peso molecular:
390.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPCE)
Formulário
powder
fluorescência
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
chave InChI
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Wang et al.
Analytical biochemistry, 281(1), 15-20 (2000-06-10)
A new amine-reactive derivatizing reagent, N-hydroxysuccinimidyl fluorescein-O-acetate (SIFA), was developed for catecholamine (CA) analysis in liquid chromatography. The reactivity of this reagent with the CAs norepinephrine (NE), epinephrine (E), and dopamine (DA) was investigated in detail. In aqueous methanol containing
Analytica Chimica Acta, 423, 77-77 (2000)