92846
5-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
fluorescência
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)15-4-1-12(9-18(15)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32)
chave InChI
TWOKNYRPKCLMAR-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Fluorescent Labeling of Peptides