Documentos Principais
C8166
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers
≥90% purity (HPLC), powder
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers, ≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
cor
white to yellow
solubilidade
acetone: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Seong Jeon Yoo et al.
Plant & cell physiology, 54(1), 119-128 (2012-12-04)
In Arabidopsis, long-distance movement of FLOWERING LOCUS T (FT) protein from the leaf to the shoot apex triggers flower development. In wild-type Arabidopsis plants under long-day conditions, FT is mainly expressed in the cotyledon but is weakly expressed in the