46939
Fluorescein diacetate 5-maleimide
suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
5-Maleimido-fluorescein diacetate, Fluorescein-5-maleimide diacetate
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
fluorescência
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
adequação
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
chave InChI
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3