38132
N-(5-Fluoresceinyl)maleimide
≥90% (HPLC), BioReagent, suitable for fluorescence
Sinônimo(s):
5-Maleimido-fluorescein
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
fluorescência
λex 490 nm; λem 518 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
adequação
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
chave InChI
AYDAHOIUHVUJHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-(5-Fluoresceinyl) maleimide (5-FM) is used to fluorescence label molecules such as proteins and peptides via their thiol groups.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3