Key Documents
542334
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Sinônimo(s):
Polioxietileno (9) nonil fenil éter, ramificado
About This Item
Fórmula linear:
(C2H4O)n · C15H24O · n=9-10
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn 617
Nível de qualidade
pb
250 °C (lit.)
densidade
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13
Descrição geral
O CO-630 IGEPAL® é um alquilfenol etoxilado usado primariamente como tensoativo aniônico. Ele pertence à série de tensoativos IGEPAL, que têm cadeias hidrofóbicas. Suas propriedades incluem baixa tensão superficial, baixa sensibilidade e biocompatibilidade
Aplicação
Tensoativo não iônico.
Informações legais
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wetting of TX-100 and Igepal CO-630 Surfactants on a PTFE Surface
Biswal NR and Paria S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(10), 6138-6145 (2011)
Preparation of highly concentrated stable dispersions of uniform silver nanoparticles
Sondi I, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 260(1), 75-81 (2003)
Viktorija Herceg et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
Cyclopeptidic chemotherapeutic prodrugs (cPCPs) are macromolecular protease-sensitive doxorubicin (DOX) prodrugs synthesized from a cyclodecapeptidic scaffold, termed Regioselectively Addressable Functionalized Template (RAFT). In order to increase the chemotherapeutic potential of DOX and limit its toxicity, we used a Cathepsin B (Cat
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection
Juliette Humeau et al.
EMBO molecular medicine, 12(5), e11622-e11622 (2020-04-24)
Chemotherapy still constitutes the standard of care for the treatment of most neoplastic diseases. Certain chemotherapeutics from the oncological armamentarium are able to trigger pre-mortem stress signals that lead to immunogenic cell death (ICD), thus inducing an antitumor immune response