492016
NP-40 Alternative
Sinônimo(s):
NP-40 Alternative - CAS 9016-45-9 - Calbiochem, Nonylphenyl Polyethylene Glycol
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
solubilidade
water: 25 mg/mL
aqueous buffer: soluble
densidade
1.06 g/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
chave InChI
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3