492018
NP-40 Alternative, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
A non-ionic surfactant useful for the isolation and purification of functional membrane protein complexes. This detergent has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
Sinônimo(s):
Nonylphenyl Polyethylene Glycol
forma
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤200 μM Aldehyde
≤200 μM peroxide
cor
clear colorless
condutividade
≤50 μmho
CMC
50 - 300 μM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
chave InChI
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3