56741
IGEPAL® CA-630
Sinônimo(s):
Nonidet™ P 40, Nonylphenyl-polyethylenglycol, Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol, branched
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
~603.0 g/mol
índice de refração
n20/D 1.492
CMC
0.08 mM (20-25°C)
temperatura de transição
cloud point 63-67 °C
densidade
1.06 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
13
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)c1ccc(cc1)C(CC(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
chave InChI
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In phosducin co-precipitation assay for pull down of Epitope-Tagged HAGγ1 and HAGγ1C71S
- As a component of lysis buffer for cell culture and sample preparation for MAPK (mitogen-activated protein kinases) analysis, Immunoblotting
- In the extraction of cells in Oil Red O staining procedure to visualise lipid formation in cells during adipogenesis
- As a component of lysis buffer containing Tris-HCl, NaCl and EDTA for immunoblotting experiment
Outras notas
Qualidade
Atenção
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?