fonte biológica
wood (pulp cellulose)
Nível de qualidade
forma
powder
cor
white to off-white
viscosidade
3,500-5,600 cP, 2 % in water(20 °C)
solubilidade
water: 20 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
chave InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in colony forming assays
- for sperm motility assessment
- for the generation of spheroids
- in preparation of agar beads
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1