64625
Methyl cellulose
medium viscosity, Methoxyl content 27.5-31.5 %
Sinônimo(s):
Methyl cellulose
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
composição
Methoxyl content, 27.5-31.5%
cor
white to off-white
viscosidade
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
cadeia de caracteres SMILES
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
chave InChI
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1