423238
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
average Mn ~10,000
Sinônimo(s):
HPMC, Hypromellose
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn ~10,000
Extensão da rotulagem
1.8-2.0 mol methoxy per mol cellulose (D.S.)
29 wt. % methoxy
0.2-0.3 mol propylene oxide per mol cellulose (M.S.)
7 wt. % propylene oxide
tensão superficial
43-55 dyn/cm, 25 °C, 0.05 wt. %
viscosidade
6 cP(20 °C)(lit.)
temperatura de transição
gel point 58-64 °C
cadeia de caracteres SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
chave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
423238-100G | 4061832103402 |
423238-25G | 4061832103419 |