435007
Hydroxypropyl cellulose
average Mw ~80,000, average Mn ~10,000, powder, 20 mesh particle size (99% through)
Sinônimo(s):
HPC
About This Item
Produtos recomendados
descrição
biological oxygen demand (BOD) 14,000 ppm
Formulário
powder
temperatura de autoignição
752 °F
peso molecular
average Mn ~10,000
average Mw ~80,000
Impurezas
<5 wt. %
tamanho de partícula
20 mesh (99% through)
pH
5.0-8.5
tensão interfacial do óleo mineral
12.5 dyn/cm, 0.1 wt. % in H2O (vs. mineral oil)
viscosidade
250-800 cP, 10 wt. % in H2O(25 °C)(lit.)
solubilidade
H2O: insoluble (above 45 °C)
polar organic solvents: soluble
densidade
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
chave InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?