PHR1485
Hydroxypropyl Cellulose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Hydroxypropyl cellulose, HPC
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1329800
família API
hydroxypropyl cellulose
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
752 °F
embalagem
pkg of 1 g
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
chave InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hydroxypropyl Cellulose is a cellulose ether which is formed by the chemical interaction of the hydroxyl groups with the glucose residues of cellulose at positions 2, 3, and/or 6. It is typically utilized as a drug excipient.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)