PHR1829
Hypromellose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1330005
família API
hypromellose
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pack of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
chave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)