Y0001798
Low-substituted hydroxypropylcellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Hydroxypropyl cellulose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
hydroxypropyl cellulose
temperatura de autoignição
752 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
densidade
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
chave InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)