H9262
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
peso molecular
~26 kDa
cor
beige
viscosidade
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
chave InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?