G6257
Glutaraldeído
Grade II, 25% in H2O
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Grade II
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
25% in H2O
técnica(s)
electron microscopy: suitable
cor
colorless
faixa de pH útil
2.9
pf
-10 °C ((14 °F ))
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
cell analysis
sample preparation
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O glutaraldeído demonstra eficácia na ligação cruzada de derivados de amina e hidrazina a proteínas e outros polímeros contendo amina. Notavelmente, ele permite o acoplamento direto de hidrazidas de biotina a ácidos nucleicos, oferecendo aplicações potenciais na conjugação de hidrazidas fluorescentes e hidroxilaminas ao DNA. Além disso, em estudos histológicos, o glutaraldeído é empregado para preservar as seções do tecido e prepará-las para um exame detalhado.
Aplicação
- para fixação de linhagens celulares de camundongo e de câncer de esôfago
- para reticular proteína amiloide-β
- para reticular gelatina em preparo de estrutura polimérica (scaffold) tridimensional da traqueia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Versátil e adaptável para uma ampla variedade de aplicações de pesquisa
- Solução pronta que reduz a necessidade de tempo de preparação
Embalagem
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?