G7651
Glutaraldeído
Grade I, 50% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Sinônimo(s):
Dialdeído glutárico, Pentano-1,5-dial
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
tipo
Grade I
Formulário
liquid
concentração
50% in H2O
técnica(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
cor
colorless
pf
-21 °C ((-6 °F))
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
chave InChI
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- along with 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) buffer to fix the concentrated extracellular vesicles (EVs) on concanavalin A for scanning electron microscope (SEM)
- as a component in a solution to fix the cells to observe its morphology
- to fix the Escherichia coli cells in aqueous solution to preserve the surface morphology of bacterial cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Highly efficient and safe to use with lensed instruments, rubber, or plastics
- Non-corrosive to metals
- Minimum shelf life of 14 days
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.