F9765
Filipin complex
powder, ≥70% (UV)
Sinônimo(s):
Filimarisin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Filipin complex from Streptomyces filipinensis, ≥70% (UV)
fonte biológica
Streptomyces sp. (Streptomyces filipinensis)
Nível de qualidade
Ensaio
≥70% (UV)
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear to hazy, yellow to very deep greenish-yellow
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C35H58O11/c1-4-5-11-16-31(42)34-33(44)22-29(40)20-27(38)18-25(36)17-26(37)19-28(39)21-32(43)23(2)14-12-9-7-6-8-10-13-15-30(41)24(3)46-35(34)45/h6-10,12-15,24-34,36-44H,4-5,11,16-22H2,1-3H3/b7-6+,10-8+,12-9+,15-13+,23-14+/t24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-/m1/s1
chave InChI
IMQSIXYSKPIGPD-YQRUMEKGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?