SMB00287
Formycin A
from Streptomyces kaniharaensis, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-C-(7-Amino-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-3-yl)-1,4-anhydro-(1S)-D-Ribitol, 7-Amino-3-(β-D-ribofuranosyl)-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, 8-Aza-9-deazaadenosine, Formycin, NSC 102811
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Streptomyces kaniharaensis
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: soluble 1 mg/mL
H2O: soluble 3 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
viruses (Antiretroviral)
Modo de ação
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
chave InChI
OIRDTQYFTABQOQ-KQYNXXCUSA-N
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)