A5762
Adenine 9-β-D-arabinofuranoside
≥99%
Sinônimo(s):
9-β-D-Arabinofuranosyladenine, Ara-A, Vidarabine
About This Item
Ensaio
≥99%
forma
powder
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13)/t4-,6-,7+,10-/m1/s1
chave InChI
OIRDTQYFTABQOQ-UHTZMRCNSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Ahcy(269378)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3