S3523
Surfactin
from Bacillus subtilis, ≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
surfactin C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus subtilis
Nível de qualidade
descrição
zwitterionic
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
cor
white to faint yellow
CMC
7.5-20 μmol/L (depending on methods)
solubilidade
ethanol: soluble 10 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
mycoplasma
neoplastics
viruses
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCCCCCC[C@@H]1CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O1
InChI
1S/C53H93N7O13/c1-30(2)20-18-16-14-13-15-17-19-21-36-28-43(61)54-37(22-23-44(62)63)47(66)55-38(24-31(3)4)48(67)57-40(26-33(7)8)51(70)60-46(35(11)12)52(71)58-41(29-45(64)65)50(69)56-39(25-32(5)6)49(68)59-42(27-34(9)10)53(72)73-36/h30-42,46H,13-29H2,1-12H3,(H,54,61)(H,55,66)(H,56,69)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,68)(H,60,70)(H,62,63)(H,64,65)/t36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,46+/m1/s1
chave InChI
NJGWOFRZMQRKHT-WGVNQGGSSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?