R95DD
Rhamnolipids
95% (Di-Rhamnolipid dominant)
Sinônimo(s):
Rhamnolipids
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rhamnolipids, 95% (Di-Rhamnolipid dominant),
fonte biológica
Pseudomonas aeruginosa
Nível de qualidade
Formulário
solid/granular
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation: Greener alternative product characteristics
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for hydrocarbon degradation. For more information see the paper Environmental applications of biosurfacants: recent advances, and the many other articles available at: AGAE Technologies
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)