D8296
3-Deazaadenosine
Sinônimo(s):
4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazo(4,5)-pyridine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nccc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H14N4O4/c12-10-7-5(1-2-13-10)15(4-14-7)11-9(18)8(17)6(3-16)19-11/h1-2,4,6,8-9,11,16-18H,3H2,(H2,12,13)/t6-,8-,9-,11-/m1/s1
chave InChI
DBZQFUNLCALWDY-PNHWDRBUSA-N
Informações sobre genes
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
Aplicação
- to study the effect of m6A modification on suppressor of cytokine signaling 2 (SOCS2) expression in colon cancer cells
- to study its effects on the expression of influenza A virus (IAV) proteins in human lung epithelial cell line
- to evaluate its effects on the replication of SV40 virus in BSC40 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.